Få mere at vide
BINDER™ Pt 100 Temperatursensor
Artikelnummer. 15611676 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre BD 23, BD 400
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15611676
Brand: BINDER™ 80120115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BINDER™ Pt 100 temperatursensor er en ekstra fleksibel Pt 100 til brug med BD 23 og BD 400 standard inkubatorer.
  • Ekstra fleksibel Pt 100, indvendig, med ekstern tilslutning inkl. LEMO stik (3-benet)
Ordreinfo
Inkluderer
Tekniske data
Oversigt Pt 100 temperaturføler - ekstra fleksibel Pt 100, indvendig, med ekstern tilslutning inkl. LEMO stik (3-benet)
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre BD 23, BD 400
Type Temperatursensor
Inkluderer LEMO-stik (3-benet)