Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Tempsafe Label 60°C
Produktkod. 11741029
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metrisk):
60°C to 70°C
Förpackningsstorlek:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11741029
Brand: Thermographic Measurements Ltd Z01ETHE060N01B1
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reversible hot warning surface indicator
  • Clear indication of temperature change
  • Universally recognized symbols
  • non toxic
  • simple to use
  • suitable for many surfaces
  • Specifikationer
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Single-use
    Til brug med (applikation) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Højde (engelsk) 0.15 in.
    Højde (metrisk) 4 mm
    Fugtighedsområde 40 to 60%
    Længde (metrisk) 11 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Måletid 2 to 5 seconds
    Model- Tempsafe Label 60°C to 70°C
    Termometer Fyld Wax-melt Technology
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversible Temperature Indicator
    Længde (engelsk) 0.43 in.
    Oversigt Tempsafe Label 60°C to 70°C
    Maks. Temperatur (metrisk) 70°C
    Min. Temperatur (metrisk) 70°C
    Temperaturområde (engelsk) 140°F to 158°F
    Temperaturområde (metrisk) 60°C to 70°C
    Kalibreret Yes
    Til brug med (udstyr) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Nøjagtighed ±1°C
    Visa mer Visa mindre
    Korrigering av produktinnehåll
    Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
    Produkttitel
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.