Få mere at vide
Memmert™ Temperaturbegrænsning for UF55plus
Valgfri temperaturbegrænsning mellem 60 °C og 250 °C.
Brand: Memmert™ UF55plusA8
1193.75 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Tilbehør
- 1 Valg
- Temperaturer: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C eller 250 °C
Tekniske data
UF55plus ovn | |
Temperaturbegrænsning |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Temperaturbegrænsning for UF55plus > Til brug med: UF55plus
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion