Få mere at vide
BOLA Temperature Probes K
Artikelnummer. 15324447
Skift visning
Certificeringer/compliance:
FDA
Artikelnummer. Certificeringer/compliance
15324447 FDA
1 options
Artikelnummer. 15324447 Leverandør BOLA Leverandørnr. P185025
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperature Probes K Usable Length 500 mm, without plug, pointed tip, collar ring 12 mm, green PFA-coated connector cable (length 1.5m)
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571).
  • Temperature probe 8 mm, pointed tip, collar ring 12 mm.
  • With green PFA-coated cable (length: 1.5 m).
  • Typical response times:
  • T 50: ca. 25 s
  • T 90: ca. 59 s
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Reusable
Længde (metrisk) 560 mm
Længde (metrisk) kabel 500 mm