Få mere at vide
BOLA Temperature Probes K with SMP-Connector
Artikelnummer. 16658787
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +250 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
16658787 -200 °C til +250 °C
1 options
Artikelnummer. 16658787 Leverandør BOLA Leverandørnr. P186015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperature Probes K with SMP-Connector Usable Length 200 mm, pointed tip, collar ring 12 mm, green PFA-coated connector cable (length 1.5m), with SMP connector
  • Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571).
  • Temperature probe 8 mm, pointed tip, collar ring 12 mm. With green PFA-coated cable (length: 1.5 m) and SMP-connector.
  • Typical response times:
  • T 50: ca. 25 s
  • T 90: ca. 59 s
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Engangs Reusable
Længde (metrisk) kabel 200 mm
Længde (metrisk) samlet 240 mm
Temperaturområde (engelsk) -200°C to +250°C
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +250 °C