Få mere at vide
BOLA Temperature Probes K with SMP-Connector
Beskrivelse
- Thermocouple K (Ni Cr + Ni) in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571).
- Temperature probe 8 mm, pointed tip, collar ring 12 mm. With green PFA-coated cable (length: 1.5 m) and SMP-connector.
- Typical response times:
- T 50: ca. 25 s
- T 90: ca. 59 s
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Reusable |
| Længde (metrisk) kabel | 200 mm |
| Længde (metrisk) samlet | 240 mm |
| Temperaturområde (engelsk) | -200°C to +250°C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +250 °C |