Få mere at vide
Testo™ Testoterm™ Temperaturstrimler
Artikelnummer. p-8014782
Temperaturområde (metrisk):
37 °C til 65 °C
71 °C til 110 °C
Artikelnummer. 10028660
Brand: Testo™ 0646 0108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse strimler til overvågning af temperaturen på bevægelige eller små genstande og langtidsovervågning af transport- og opbevaringstemperaturer. Testoterm™ Temperaturstrimler kan påføres en række forskellige overflader og reagerer på specifikke temperaturstigninger ved at ændre farve irreversibelt inden for 2 til 3 sekunder.
  • Selvklæbende temperaturstrimler
  • Fås i hæfter af 10 stk
  • Strimler pilles af og påføres det objekt, du ønsker at måle
  • Skift farve, når tærsklerne overskrides inden for 2 til 3 sekunder
Tekniske data
Montering Selvklæbende
Nøjagtighed (temperatur) ±1,5 °C
Temperaturområde (metrisk) 37 °C til 65 °C
Type Selvklæbende temperaturstrimler