Få mere at vide
Testo™ Testoterm™ Temperaturstrimler
Artikelnummer. 10282161
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
37 °C til 65 °C
71 °C til 110 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10282161 71 °C til 110 °C
10028660 37 °C til 65 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10282161 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0646 0916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.22 DKK
    216.34 DKK / Pakke med 10
    Spare 27.88 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Brug disse strimler til overvågning af temperaturen på bevægelige eller små genstande og langtidsovervågning af transport- og opbevaringstemperaturer. Testoterm™ Temperaturstrimler kan påføres en række forskellige overflader og reagerer på specifikke temperaturstigninger ved at ændre farve irreversibelt inden for 2 til 3 sekunder.
  • Selvklæbende temperaturstrimler
  • Fås i hæfter af 10 stk
  • Strimler pilles af og påføres det objekt, du ønsker at måle
  • Skift farve, når tærsklerne overskrides inden for 2 til 3 sekunder
Tekniske data
Montering Selvklæbende
Nøjagtighed (temperatur) ±1,5 °C
Temperaturområde (metrisk) 71 °C til 110 °C
Type Selvklæbende temperaturstrimler