Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Nedsænkningstemperatursonde
Artikelnummer. 10559625
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til +1100 °C
-200 °C til +1100 °C
-40 °C til +400 °C
Diameter (metrisk) sonde:
1 mm
1,5 mm
3 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Temperaturområde (metrisk) Diameter (metrisk) sonde
10559625 300 mm -100 °C til +1100 °C 1,5 mm
10335548 220 mm -200 °C til +1100 °C 3 mm
10661366 300 mm -100 °C til +1100 °C 3 mm
11894392 120 mm -40 °C til +400 °C 3 mm
11836850 130 mm -200 °C til +1100 °C 1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10559625 Leverandør Dostmann Electronic™ Leverandørnr. 60100501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dostmann Electronic™ Immersion Temperature Probe er nyttig til temperaturmålinger i væsker og pulveriserede materialer.
  • Type K i henhold til EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisoleret
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 1,5 mm
Til brug med (applikation) Til måling i flydende og pulveriserede materialer
Inkluderer Håndtag og kabel
Længde (metrisk) 300 mm
Produkttype Temperatursonde
Oversigt Ikke-fleksibel sonde
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til +1100 °C
Til brug med (udstyr) P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K