Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Nedsænkningstemperatursonde
Længde (metrisk):
120 mm
130 mm
220 mm
300 mm
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til +1100 °C
-200 °C til +1100 °C
-40 °C til +400 °C
Diameter (metrisk) sonde:
1 mm
1,5 mm
3 mm
Beskrivelse
- Type K i henhold til EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Mineralisoleret
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) sonde | 3 mm |
| Til brug med (applikation) | Til måling i flydende og pulveriserede materialer |
| Inkluderer | Intet håndtag eller kabel |
| Længde (metrisk) | 220 mm |
| Produkttype | Temperatursonde |
| Oversigt | Fleksibel sonde |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +1100 °C |
| Til brug med (udstyr) | P410 / TC301 / TC 309 / Mini-K |