Få mere at vide
OHAUS™ Temperatursonde
Artikelnummer. 16690472 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Størrelse:
20 cm
25 cm
Materiale:
PTFE
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale Pakningsstørrelse
16690472 20 cm Rustfrit stål -
16600482 20 cm PTFE -
16610482 25 cm Rustfrit stål Hver
16620482 25 cm PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16690472 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30500590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    813.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 276.81 DKK
    25% Slukket
På lager
Tilbehør til kogeplader og omrørere
  • Temperatursonde i rustfrit stål eller PTFE
  • Forskellige størrelser til rådighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 20 cm
Type Temperatursonde
Materiale Rustfrit stål