Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslet temperaturindikator 199 °C /390 °F
Artikelnummer. p-8000483
Temperaturområde (metrisk):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11710929
Brand: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE104D01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,51 tommer
    Højde (metrisk) 13 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 12 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax Indkapslet temperaturindikator 104 °C (219 °F)
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,41 tommer.
    Oversigt Thermax Indkapslet temperaturindikator 104 °C (219 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 219 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 104 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 219 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 104 °C
    Temperaturområde (engelsk) 219 °F
    Temperaturområde (metrisk) 104 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling Enkelt temperatur
    Skala Dobbelt° C (° F)