Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslet temperaturindikator 199 °C /390 °F
Artikelnummer. 11790909
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11790909 44 °C Pakke med 50
11710929 104 °C Pakke med 50
11730929 116 °C Pakke med 50
11790929 149 °C Pakke med 50
11780939 199 °C Pakke med 50
11700919 46 °C Pakke med 50
11770919 82 °C Pakke med 50
17767514 99 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11790909 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M01ETHE044D01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,51 tommer
    Højde (metrisk) 13 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 12 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax Indkapslet temperaturindikator 44 °C (111 °F)
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,41 tommer.
    Oversigt Thermax Indkapslet temperaturindikator 44 °C (111 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 111 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 44 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 111 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 44 °C
    Temperaturområde (engelsk) 111 °F
    Temperaturområde (metrisk) 44 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling Enkelt temperatur
    Skala Dobbelt° C (° F)