Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indkapslet temperaturindikator 199 °C /390 °F
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,51 tommer |
| Højde (metrisk) | 13 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Materiale | Polyester film, Akryl klæbemiddel |
| Måletid | 2 til 5 sekunder |
| Model- | Thermax Indkapslet temperaturindikator 199 °C (390 °F) |
| Vis mere |