Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-niveau ur
Artikelnummer. p-8000482
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 138 °C
143 °C til 166 °C
171 °C til 193 °C
232 °C til 260 °C
60 °C til 82 °C
88 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11770879
Brand: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG5D01P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Urskivestørrelse (engelsk) 0,15 tommer.
    Opkaldsstørrelse (metrisk) 14 mm
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,55 tommer.
    Højde (metrisk) 14 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 14 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 5-trins urtemperaturindikator 143 C °til 166 °C (290 °F til 330 F) °Område 5
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,55 tommer.
    Oversigt Thermax 5-trins urtemperaturindikator 143 C °til 166 °C (290 F °til 330 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 330 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 166 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 290 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 143 °C
    Temperaturområde (engelsk) 290 °F til 330 °F
    Temperaturområde (metrisk) 143 °C til 166 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 143 °C, 149 °C, 154 °C, 160 °C, 166 °C (290 °F, 300 °F, 310 °F, 320 °F, 330 °F)
    Vise 143/149/154/160/166 °C
    Skala Dobbelt° C (° F)