Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-niveau ur
Artikelnummer. 11780879
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 138 °C
143 °C til 166 °C
171 °C til 193 °C
232 °C til 260 °C
60 °C til 82 °C
88 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11780879 171 °C til 193 °C Pakke med 10
11770879 143 °C til 166 °C Pakke med 10
11740879 60 °C til 82 °C Pakke med 10
11750879 88 °C til 110 °C Pakke med 10
11700889 232 °C til 260 °C Pakke med 10
17777514 116 °C til 138 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11780879 Leverandør Thermographic Measurements Ltd Leverandørnr. M05CTHERG6D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.80 DKK
    74.22 DKK / Pakke med 10
    Spare 12.58 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Engangsbrug, irreversibel tærskelindikator rapporterer den højeste temperatur nået
  • Øjeblikkelig respons
  • Permanent registrering af højeste temperatur opnået
  • Olie-, vand- og dampbestandig
  • Billig og nem at bruge
  • Selvklæbende
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 9001
    Urskivestørrelse (engelsk) 0,15 tommer.
    Opkaldsstørrelse (metrisk) 14 mm
    Engangs Engangsbrug
    Til brug med (applikation) Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer
    Højde (engelsk) 0,55 tommer.
    Højde (metrisk) 14 mm
    Fugtighedsområde 40 til 60 %
    Længde (metrisk) 14 mm
    Materiale Polyester film, Akryl klæbemiddel
    Måletid 2 til 5 sekunder
    Model- Thermax 5-trins urtemperaturindikator 171 C °til 193 °C (340 °F til 380 F) °Område 6
    Termometer Fyld Voks-smelte teknologi
    Vægt (metrisk) 9 g
    Produkttype Irreversibel temperaturindikator
    Længde (engelsk) 0,55 tommer.
    Oversigt Thermax 5-trins urtemperaturindikator 171 C °til 193 °C (340 F °til 380 °F)
    Maks. Temperatur (engelsk) 380 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 193 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 340 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 171 °C
    Temperaturområde (engelsk) 340 °F til 380 °F
    Temperaturområde (metrisk) 171 °C til 193 °C
    Kalibreret Ja
    Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr, pumper, bremsesystemer, vandpumper, aeronautisk udstyr, militært udstyr
    Nøjagtighed ±1°C
    Underafdeling 171 °C, 177 °C, 182 °C, 188 °C, 193 °C (340 °F, 350 °F, 360 °F, 370 °F, 380 °F)
    Vise 171/177/182/188/193 °C
    Skala Dobbelt° C (° F)
    Vis mere Vis mindre
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.