Få mere at vide
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5-niveau ur
Temperaturområde (metrisk):
116 °C til 138 °C
143 °C til 166 °C
171 °C til 193 °C
232 °C til 260 °C
60 °C til 82 °C
88 °C til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Urskivestørrelse (engelsk) | 0,15 tommer. |
| Opkaldsstørrelse (metrisk) | 14 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Til laboratorieforskning, medicinske tjenester, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, rumfart, stål, metallurgi, plastindustri, fødevareindustriapplikationer |
| Højde (engelsk) | 0,55 tommer. |
| Højde (metrisk) | 14 mm |
| Fugtighedsområde | 40 til 60 % |
| Længde (metrisk) | 14 mm |
| Materiale | Polyimid film, Akryl klæbemiddel |
| Vis mere |