Få mere at vide
TFA Dostmann Temperatur/fugtighedstransmitter
Artikelnummer. 17754239
Skift visning
Type:
Temperatur/fugtighedstransmitter
Artikelnummer. Type
17754239 Temperatur/fugtighedstransmitter
1 options
Artikelnummer. 17754239 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 30.3187.IT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.17 DKK
    123.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.02 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer.
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer: 30.3044, 30.3045, 35.1109, 35.1111, 35.1113, 35.1121
  • Til trådløs transmission af udeklimaet
  • Display med temperatur og luftfugtighed
  • Rækkevidde: 100 m i åben mark
  • Opdatering: hvert 4. sekund
  • Også til klimaovervågning af fjerntliggende rum
Tekniske data
Type Temperatur/fugtighedstransmitter