Få mere at vide
TFA Dostmann Temperatur/fugtighedstransmitter
Descrizione
Sender til TFA trådløse termo-hygrometre og vejrstationer: 30.3039, 30.3060
- Til trådløs transmission af udeklimaet
- Display med temperatur og luftfugtighed
- Rækkevidde: 100 m i åben mark
- Opdatering: hvert 4. sekund
- Også til klimaovervågning af fjerntliggende rum
Specifica
Specifica
| Type | Temperatur/fugtighedstransmitter |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?