Få mere at vide
BINDER Kalibrering af temperatur og fugtighed
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series KBF, KMF
BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO
BINDER Chambers Series MKF, MKFT
Beskrivelse
Kalibrering af temperatur og fugtighed.
- Inkluderer certifikat
- Et målepunkt i midten af kammeret ved 25° C og 60 % RH eller ved specificerede værdier
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO |
| Varighed | 1 dag |
| Produkttype | Kalibrering |