Få mere at vide
Julabo™ Temperaturstyringssystem, PRESTO™ A45t, meget dynamisk
Beskrivelse
Ideel til reaktortemperaturkontrol, test for alle slags stoffer eller temperatursimulering - PRESTO™ enheder er lavet til meget præcis temperaturstyring og hurtige temperaturændringer. Meget effektive komponenter tillader ekstrem hurtig kompensation af eksoterme og endoterme reaktioner. Labbrugere drager fordel af høje flowhastigheder, konstant tryk og en kontrolleret opbygning af pumpetryk. Permanent intern overvågning og selvsmørende pumper bidrager til en lang levetid. Den integrerede 5.7 industrielle berøringsskærm viser al vigtig information klart og kortfattet for endnu større brugervenlighed.
Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
Hurtig opvarmning og afkøling
Arbejdstemperaturområde: -45 °C til 250 °CTemperaturstabilitet:± 0,05 °C til± 0,1 °Kølekapacitet: 6kWKølekapacitet (medium - ethanol): 0,3kW @ -40 °C ; 1 kW@ -30°°C; 1,8 kW @ -20 °C; 2,6 kW @ - 10 °C; 3,3 kW @ 0 °C; 3,5 kW @ 20 °C ; 3,4 kW @ 200 °CDmål B x L x H (cm): 53 x 66,5 x 126
Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
Hurtig opvarmning og afkøling
Arbejdstemperaturområde: -45 °C til 250 °CTemperaturstabilitet:± 0,05 °C til± 0,1 °Kølekapacitet: 6kWKølekapacitet (medium - ethanol): 0,3kW @ -40 °C ; 1 kW@ -30°°C; 1,8 kW @ -20 °C; 2,6 kW @ - 10 °C; 3,3 kW @ 0 °C; 3,5 kW @ 20 °C ; 3,4 kW @ 200 °CDmål B x L x H (cm): 53 x 66,5 x 126
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 8 x 60 trins integreret programmør |
| Temperaturområde (metrisk) | -45 °C til +250 °C |
| Model- | PRESTO A45t |
| Sensortyper | ICC temperaturkontrol |
| Oversigt | Temperaturstyring / processystem |
| Display Type | 5,7 tommer. Industriel farve TFT berøringsskærm |
| Opløsning (temperatur) | ±0,05 til± 0,1 °C |
| Til brug med (applikation) | Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?