Få mere at vide
Julabo™ Temperaturstyringssystem, PRESTO™ A45, meget dynamisk
Artikelnummer. 15450542
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-45 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15450542 -45 °C til +250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15450542 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9420452
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ideel til reaktortemperaturkontrol, test for alle slags stoffer eller temperatursimulering - PRESTO™ enheder er lavet til meget præcis temperaturstyring og hurtige temperaturændringer
Ideel til reaktortemperaturkontrol, test for alle slags stoffer eller temperatursimulering - PRESTO™ enheder er lavet til meget præcis temperaturstyring og hurtige temperaturændringer. Meget effektive komponenter tillader ekstrem hurtig kompensation af eksoterme og endoterme reaktioner. Labbrugere drager fordel af høje flowhastigheder, konstant tryk og en kontrolleret opbygning af pumpetryk. Permanent intern overvågning og selvsmørende pumper bidrager til en lang levetid. Den integrerede 5,7 tommer industrielle berøringsskærm viser alle vigtige oplysninger klart og kortfattet for endnu større brugervenlighed.
Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer Hurtig opvarmning og afkøling
Arbejdstemperaturområde: -45 C til 250 C
Temperaturstabilitet:°°± 0,05 C til°± 0,1 Snydekapacitet: 6°kWKølekapacitet (medium - ethanol): 0,3kW @ -40 °C ; 1 kW@ -30°°C; 1,8 kW @ -20 °C; 2,6 kW @ - 10 °C; 3,3 kW @ 0 °C; 3,5 kW @ 20 °C ; 3,4 kW @ 200 °C dimensioner B x L x H (cm): 53 x 66,5 x 126
Tekniske data
Inkluderer 8 x 60 trins integreret programmør
Temperaturområde (metrisk) -45 °C til +250 °C
Model- PRESTO A45
Sensortyper ICC temperaturkontrol
Oversigt Temperaturstyring / processystem
Display Type 5,7 tommer. Industriel farve TFT berøringsskærm
Opløsning (temperatur) ±0,05 til± 0,1 °C
Til brug med (applikation) Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer