Få mere at vide
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders
Artikelnummer. p-4530793 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
-140 °C og -150 °C Frysere
Temperaturområde:
-100 °C til 0 °C
Type:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10761863
Brand: Thermo Scientific™ 63836
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optag syv dages historie på 6 tommer diagrammer ved hjælp af Thermo Scientific™ Temperaturoptagere, til brug med de fleste frysere og køleskabe.
Funktioner:
  • Syvdages kortskrivere registrerer temperaturer fra -100° til 0 °C (-40° til +38° på 6183-7)
  • 6 tommer (15,2 cm) diagram
  • Brug trykfølsomt papir, kræver ingen blæk
  • Fritstående model er kundeinstalleret og skal installeres af en kvalificeret fagmand
  • Panelmonteret model er fabriksinstalleret; bestille ved køb af køleskab eller fryser
Bestillingsoplysninger:
Tilgængelig i rækkevidde af spændinger; angiv spænding ved bestilling.
Inkluderer:
Pakke med 50 diagrammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Syvdages kortskrivere
Type Fritstående
Temperaturområde -100 °C til 0 °C
Til brug med (udstyr) -140 °C og -150 °C Frysere
Statisk holdetid 7 dage
Diameter (engelsk) 6 tommer
Diameter (metrisk) 15.2 cm
Overvågningsmuligheder Optager