Få mere at vide
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
-140 °C og -150 °C Frysere
Temperaturområde:
-100 °C til 0 °C
Type:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Optag syv dages historie på 6 tommer diagrammer ved hjælp af Thermo Scientific™ Temperaturoptagere, til brug med de fleste frysere og køleskabe.
Funktioner:
- Syvdages kortskrivere registrerer temperaturer fra -100° til 0 °C (-40° til +38° på 6183-7)
- 6 tommer (15,2 cm) diagram
- Brug trykfølsomt papir, kræver ingen blæk
- Fritstående model er kundeinstalleret og skal installeres af en kvalificeret fagmand
- Panelmonteret model er fabriksinstalleret; bestille ved køb af køleskab eller fryser
Bestillingsoplysninger:
Tilgængelig i rækkevidde af spændinger; angiv spænding ved bestilling.
Inkluderer:
Pakke med 50 diagrammer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Syvdages kortskrivere |
| Type | Fritstående |
| Temperaturområde | -100 °C til 0 °C |
| Til brug med (udstyr) | -140 °C og -150 °C Frysere |
| Statisk holdetid | 7 dage |
| Diameter (engelsk) | 6 tommer |
| Diameter (metrisk) | 15.2 cm |
| Overvågningsmuligheder | Optager |