Få mere at vide
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder Paper
Artikelnummer. 10354557 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Temperaturområde:
-200 °C til 0 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde Pakningsstørrelse
10354557 -200 °C til 0 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10354557 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 DKK
    813.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.76 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ Temperaturkortskriver Papir i syv-dages cirkulære temperaturkortskrivere.
Bruge Thermo Scientific™ Temperaturkortskriver Papir i syv-dages cirkulære temperaturkortskrivere.
  • 6″ (15,2 cm) diameter
  • Til brug i fritstående og panelmonterede kortskrivere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Chart Recorder Papir
Temperaturområde -200 °C til 0 °C
Stil Fritstående
Til brug med (udstyr) Fritstående og panelmonterede søkortoptagere
Overvågningsmuligheder Optager
Statisk holdetid 7 dage
Diameter (engelsk) 6 tommer
Diameter (metrisk) 15.2 cm