Learn More
BINDER™ Temperatur- og kuldioxidkalibreringscertifikat
Product Code. 16444129 Shop All BINDER Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Varighed:
1 år
Product Code. 16444129
missing translation for 'mfr': BINDER™ 80121235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette temperatur- og kuldioxidkalibreringscertifikat er designet til BINDER™ CB Series CO 2 inkubatorer.
  • Temperaturmåling taget fra midten af kammeret
  • Kuldioxid (CO 2 ) måling taget ved brug af testgas ved 37 C °og 5 % CO 2
  • Til brug med BINDER™ CB Series CO 2 inkubatorer
Specifications
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers CB Series CO 2 inkubator
Oversigt Kalibreringscertifikat, temperatur og CO2 - for temperatur og CO2, temperaturmåling i midten af kammeret, CO2-måling udført med testgas ved 37 C °og 5 % CO2
Varighed 1 år
Kalibreringstype Temperatur og CO 2
Produkttype Kalibreringscertifikat
Produktlinje BINDER™ CB
Servicetilbud Operationel kvalifikation
Til brug med (applikation) Måling af temperatur i midten af kammeret, måling af CO 2 ved hjælp af testgas ved 37 °C og 5 % CO 2