Få mere at vide
BINDER™ Temperaturkalibreringscertifikat for CB-inkubatorer
Artikelnummer. 16424089 Shop alle BINDER produkter
Kalibreringspunkter:
15 til 18 målepunkter (ved specificeret temperatur)
27 målepunkter (ved specificeret temperatur)
9 målepunkter (ved specificeret temperatur)
Centralt målepunkt ved specificeret temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16424089
Brand: BINDER™ 80121132
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dette temperaturkalibreringscertifikat er til brug med BINDER™ CB-inkubatorer med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO 2 -sensor. En række forskellige temperaturmålingsmuligheder er tilgængelige.
  • Temperaturkalibrering med certifikat med en række målemuligheder
  • Til brug med BINDER™ CB-inkubatorer med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO 2 -sensor
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers CB inkubatorer med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO 2 -sensor
Oversigt Kalibreringscertifikat, temperatur - for temperatur, måling i midten af kammeret ved specificeret temperatur
Kalibreringspunkter Centralt målepunkt ved specificeret temperatur
Varighed 1 år
Kalibreringstype Temperatur
Produkttype Kalibreringscertifikat
Produktlinje BINDER™ CB
Servicetilbud Operationel kvalifikation
Til brug med (applikation) Temperaturkalibrering