Beskrivelse
- Kalibreringsmåling foretaget ved specificeret temperatur.
- Vælg mellem 9, 15 til 18, 27, 28, 29 eller 30 målepunkter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KB-serien |
| Kalibreringspunkter | 9 målepunkter |
| Varighed | 1 dag |
| Produkttype | Certifikat |