Få mere at vide
BINDER™ Temperaturkalibreringscertifikat
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
KB-serien
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
KBF-serien
Kalibreringspunkter:
15 til 18 målepunkter
27 Målepunkter
28 Målepunkter
29 Målepunkter
30 målepunkter
9 Målepunkter
Beskrivelse
- Kalibreringsmåling foretaget ved specificeret temperatur.
- Vælg mellem 9, 15 til 18, 27, 28, 29 eller 30 målepunkter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 |
| Kalibreringspunkter | 30 målepunkter |
| Varighed | 1 dag |
| Produkttype | Kalibreringscertifikat |