Få mere at vide
MAPA™ TempDex 710 Nitril Handske
Artikelnummer. p-7226653
Størrelse:
7
9
11
Artikelnummer. 17668526
Brand: MAPA™ 34710037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TempDex 710 er for høj fingerfærdighed og termisk beskyttelse.
  • Specifikke fordele
    • Tynd, anatomisk formet handske sikrer fingerfærdighed
    • Velegnet til langtidsbrug: fremragende slidstyrke
    • Silikonefri for at forhindre spor, defekter på metalplader og glas før maling
    • Fås i automatemballage
  • Specifikke funktioner
    • Prikprægning for bedre isolering og bedre greb
  • Applikationer
    • Keramik- og plastindustrien
      • Håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling
    • Andre industrier
      • Håndtering af forme i den keramiske industri
      • Håndtering af varmt stål efter svejsning
      • Håndtering af varme rør
    • Byggeindustrien (Varmeingeniører/VVS-installatører)
      • Vedligeholdelse af rør, varmeudstyr
Tekniske data
Applikationer Industri
Farve Gul, Sort
Materiale Nitril
Størrelse 7
Til brug med (applikation) Håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling
Greb design Prikker
Foring Sømløs tekstilstøtte
Mængde 50/Cs.
Modstandsdygtig overfor Afslidning