Få mere at vide
MAPA™ TempDex 710 Nitril Handske
Artikelnummer. 17668526
Skift visning
Størrelse:
7
9
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17668526 7
17678526 9
17658526 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17668526 Leverandør MAPA™ Leverandørnr. 34710037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    719.25 DKK
    587.78 DKK / 10 par
    Spare 131.47 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TempDex 710 er for høj fingerfærdighed og termisk beskyttelse.
  • Specifikke fordele
    • Tynd, anatomisk formet handske sikrer fingerfærdighed
    • Velegnet til langtidsbrug: fremragende slidstyrke
    • Silikonefri for at forhindre spor, defekter på metalplader og glas før maling
    • Fås i automatemballage
  • Specifikke funktioner
    • Prikprægning for bedre isolering og bedre greb
  • Applikationer
    • Keramik- og plastindustrien
      • Håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling
    • Andre industrier
      • Håndtering af forme i den keramiske industri
      • Håndtering af varmt stål efter svejsning
      • Håndtering af varme rør
    • Byggeindustrien (Varmeingeniører/VVS-installatører)
      • Vedligeholdelse af rør, varmeudstyr
Tekniske data
Applikationer Industri
Farve Gul, Sort
Materiale Nitril
Størrelse 7
Til brug med (applikation) Håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling
Greb design Prikker
Foring Sømløs tekstilstøtte
Mængde 50/Cs.
Modstandsdygtig overfor Afslidning