Få mere at vide
MAPA™ TempDex 710 Nitril Handske
Beskrivelse
- Specifikke fordele
- Tynd, anatomisk formet handske sikrer fingerfærdighed
- Velegnet til langtidsbrug: fremragende slidstyrke
- Silikonefri for at forhindre spor, defekter på metalplader og glas før maling
- Fås i automatemballage
- Specifikke funktioner
- Prikprægning for bedre isolering og bedre greb
- Applikationer
- Keramik- og plastindustrien
- Håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling
- Andre industrier
- Håndtering af forme i den keramiske industri
- Håndtering af varmt stål efter svejsning
- Håndtering af varme rør
- Byggeindustrien (Varmeingeniører/VVS-installatører)
- Vedligeholdelse af rør, varmeudstyr
- Keramik- og plastindustrien
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Gul, Sort |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 11 |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling |
| Greb design | Prikker |
| Foring | Sømløs tekstilstøtte |
| Mængde | 50/Cs. |
| Modstandsdygtig overfor | Afslidning |