Få mere at vide
MAPA Professional TempCook 476 Termisk beskyttelseshandske
Artikelnummer. 31749199
Skift visning
Størrelse:
7
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31749199 9
31749190 7
31749204 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31749199 Leverandør MAPA Professional Leverandørnr. 34476009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.70 DKK
    623.57 DKK / 1 par
    Spare 225.13 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Termisk beskyttelseshandske, der giver hygiejnisk design kombineret med effektiv termisk beskyttelse; 100% væsketæt.
  • Hovedfarve: Hvid
  • Længde (mm): 450
  • ISO CUT Niveau: D
  • Risici: Cut - Varme - Kold - Flydende - Kemisk - Fordøjelse
  • Omkreds af spisevæskenorm: USA (FDA), BfR XXI - Tyskland, italiensk ministerdekret af 21/03/73, fransk dekret af 05/08/2020
  • Belægningsmateriale: Grebstekstureret - nitril
  • Vaskbar, modstandsdygtig over for olier, fedtstoffer og primære vaskemiddelprodukter.
  • Silikonefri for at forhindre spor og defekter på metalplader og glas før maling.
  • Termisk beskyttelse op til 250 °C (Fra 150 °C kan produktet blive stivere, og farven kan ændre sig, men termisk ydeevne påvirkes ikke).
  • Den hvide/cremefarvede farvekodning opfylder tøjstandarderne i cateringbranchen.
  • NORMER:
    • Kategori 3
    • EN374 : Type A - AFGJOT
    • EN 388: 4443D
    • EN 407: X2XXXX
    • EN 511: 111
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Hvid
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Varmebestandige handsker
Størrelse 9
Stil Standard
Temperatur (engelsk) Max. 250 °C
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C