Få mere at vide
MAPA Professional TempCook 476 Termisk beskyttelseshandske
Beskrivelse
- Hovedfarve: Hvid
- Længde (mm): 450
- ISO CUT Niveau: D
- Risici: Cut - Varme - Kold - Flydende - Kemisk - Fordøjelse
- Omkreds af spisevæskenorm: USA (FDA), BfR XXI - Tyskland, italiensk ministerdekret af 21/03/73, fransk dekret af 05/08/2020
- Belægningsmateriale: Grebstekstureret - nitril
- Vaskbar, modstandsdygtig over for olier, fedtstoffer og primære vaskemiddelprodukter.
- Silikonefri for at forhindre spor og defekter på metalplader og glas før maling.
- Termisk beskyttelse op til 250 °C (Fra 150 °C kan produktet blive stivere, og farven kan ændre sig, men termisk ydeevne påvirkes ikke).
- Den hvide/cremefarvede farvekodning opfylder tøjstandarderne i cateringbranchen.
- NORMER:
- Kategori 3
- EN374 : Type A - AFGJOT
- EN 388: 4443D
- EN 407: X2XXXX
- EN 511: 111
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Hvid |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Varmebestandige handsker |
| Størrelse | 7 |
| Stil | Standard |
| Temperatur (engelsk) Max. | 250 °C |
| Vis mere |