Få mere at vide
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 kemikalieresistente handsker med termisk isolering
Artikelnummer. 11790209 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11790209 9 Hver
15132959 8 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11790209 Leverandør MAPA™ Leverandørnr. 4021131
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tung konstruktion giver kemisk resistens til mange formål over for syrer og alifatiske opløsningsmidler. Den dobbeltstrikkede bomuldsforing beskytter hænderne under højtemperaturapplikationer.
Beskyttelse mod ekstreme temperaturer
  • Tung konstruktion giver kemisk resistens til mange formål over for syrer og alifatiske opløsningsmidler
  • Dobbeltstrikket bomuldsforing beskytter hænderne under anvendelse ved høje temperaturer
  • Neoprenbelægning med småstensfinish forbedrer grebet på våde eller glatte genstande
  • Forlænget længde, 14 tommer kappemanchet for ekstra armbeskyttelse
  • FDA godkendt, Standard 21 CFR
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 170-199
Belægningsmateriale Neopren
Farve Sort, Blå
Udvendig finish Delvist tekstureret
Størrelse 9
Temperatur (metrisk) Maks 300 °F
EN388 Standard 2212
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ACJKL
Til brug med (applikation) Kedelrumsarbejde, kemisk behandling, håndtering af varme rør, damprensning og polymerekstrudering
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Dobbeltstrikket bomuld
Serie Temp-Tec™ NL-56
Garnmåler 15
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.6 cm