Beskrivelse
- Spare temperature probe
- For use with Hygrometer FB70257
- Length: 21.5cm
- Dia. 1.67cm
Ordreinfo
dimForUseWithEquipment
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Replacement Temperature Probe |
| Til brug med (udstyr) | FB70257 |
| Mængde | 1 Each |