Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Temozolomide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762694
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762694 50 mg
18742744 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2706/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 DKK
    4062.45 DKK / 50mg
    Spare 232.55 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DNA-methylating antitumor agent
DNA methylating, chemotherapeutic agent. Displays antitumor activity against a board spectrum of tumors, including leukemias, lymphomas and solid tumors (IC50 = 5.0 μM for cytotoxicity against mouse TLX5 lymphoma cells). Induces autophagy in malignant glioma cells. Exhibits enhanced activity when used in combination with CHC (Cat No. 5029).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85622-93-1
Molekylær formel C6H6N6O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Temozolomide
Mængde 50 mg
Formel vægt 194.15
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 194.154
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.