Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Temozolomide
Artikelnummer. 18742744
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742744 10 mg
18762694 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742744 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2706/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DNA-methylating antitumor agent
DNA methylating, chemotherapeutic agent. Displays antitumor activity against a board spectrum of tumors, including leukemias, lymphomas and solid tumors (IC50 = 5.0 μM for cytotoxicity against mouse TLX5 lymphoma cells). Induces autophagy in malignant glioma cells. Exhibits enhanced activity when used in combination with CHC (Cat No. 5029).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85622-93-1
Molekylær formel C6H6N6O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Temozolomide
Mængde 10 mg
Formel vægt 194.15
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 194.154