Få mere at vide
Temozolomide, Mikromol™
Artikelnummer. 18010570
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18010570 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010570 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1480.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Temozolomide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Temozolomide
CAS 85622-93-1
Analyt- eller komponentnavne Temozolomide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 N6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Temozolomide, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxamide, 3-Methyl-8-carbamoylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, CCRG 81045, M and B 39831, MB 39831, Methazolastone, NSC 362856, Sch 52365, Temodal, Temodar, Imidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-
InChI formel InChI=1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
SMIL CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(=O)N
IUPAC navn 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 194.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.0552 g/mol