Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Temozolomid
Artikelnummer. 30117517 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30117517 1 g
30117322 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30117517 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 466760010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    752.65 DKK / 1g
    Spare 142.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 85622-93-1 | C6H6N6O2, C6H6N6O2 | 194,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85622-93-1
Molekylær formel C6H6N6O2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Temozolomid
Mængde 1 g
Formel vægt 194.15