Få mere at vide
Temoporfin, MedChemExpress
Beskrivelse
Temoporfin(KW 2345) used in photodynamic therapy for the treatment of squamous cell carcinoma of the head and neck.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Temoporfin |
| CAS | 122341-38-2 |
| Farve | Blue |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C44H32N4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | m-THPC KW2345 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.07 mM) |
| SMIL | OC1=CC=CC(/C2=C3CCC(/C(C4=CC(O)=CC=C4)=C5C=C/C(N/5)=C(C6=CC(O)=CC=C6)/C(C=C/7)=NC7=C(C8=CC(O)=CC=C8)/C9=CC=C2N9)=N\3)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 680.75 |
| Vis mere |