missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Temoporfin, ~ 90%, TRC

Artikelnummer. 30411523
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411523 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411523 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0173505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Temoporfin
CAS 122341-38-2
Molekylær formel C44H32N4O4
Mængde 5 mg
Synonym 3,3',3' ',3' ''-(7,8-Dihydro-21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakisphenol, 3,3',3' ',3' ''-(7,8-Dihydroporphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetraphenol, 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin, 5,10,15,20-Tetrakis(m-hydroxyphenyl)chlorin, 8-Dihydroporphyrin-5, EF 9, Foscan, Fosgel, Foslip, Foslipos, Fospeg
InChI formel InChI=1S/C44H32N4O4/c49-29-9-1-5-25(21-29)41-33-13-15-35(45-33)42(26-6-2-10-30(50)22-26)37-17-19-39(47-37)44(28-8-4-12-32(52)24-28)40-20-18-38(48-40)43(36-16-14-34(41)46-36)27-7-3-11-31(51)23-27/h1-17,19,21-24,46-47,49-52H,18,20H2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
SMIL Oc1cccc(c1)c2c3CCc(n3)c(c4cccc(O)c4)c5ccc([nH]5)c(c6cccc(O)c6)c7ccc(n7)c(c8C=Cc2[nH]8)c9cccc(O)c9
IUPAC navn 3-[(4Z,10Z,15Z,19Z)-10,15,20-tris(3-hydroxyphenyl)-2,3,22,24-tetrahydroporphyrin-5-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 680.75
Formel vægt 680.2424
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.