missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Temocillin Disodium, TRC

Artikelnummer. 30419743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419743 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01732010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Temocillin Disodium
CAS 61545-06-0
Molekylær formel C16 H16 N2 O7 S2 . 2 Na
Mængde 10 mg
Synonym Temocillin Disodium, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[2-carboxy-2-(3-thienyl)acetyl]amino]-6-methoxy-3,3-dimethyl-7-oxo-','sodium salt (1:2)','(2S,5R,6S)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(carboxy-3-thienylace
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O7S2.2Na/c1-15(2)9(12(22)23)18-13(24)16(25-3,14(18)27-15)17-10(19)8(11(20)21)7-4-5-26-6-7;;/h4-6,8-9,14H,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t8?,9-,14+,16-;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].CO[C@]1(NC(=O)C(C(=O)[O-])c2ccsc2)[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C1=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;(2S,5R,6S)-6-[(2-carboxylato-2-thiophen-3-ylacetyl)amino]-6-methoxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 458.417
Formel vægt 458.019
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.