missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Temephos, TRC

Artikelnummer. 30417084
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417084 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT017250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Temephos
CAS 3383-96-8
Molekylær formel C16 H20 O6 P2 S3
Mængde 100 mg
Synonym Phosphorothioic acid','Op,Op'-(thiodi-4,1-phenylene) Op,Op,Op',Op'-tetramethyl ester, Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl ester','O,O-diester with 4,4'-thiodiphenol (7CI), Phosphorothioic acid','O,O'-(thiodi-4,1-phenylene) O,O,O',O'-tetramethyl ester (9CI), Phosphorothioic acid','O,O'-(thiodi-p-phenylene) O,O,O',O'-tetramethyl ester (8CI), AC 52160, Abate, Abate 4E, Abathion, Azai-SS, Biothion, Biothon, Difenphos, Difos, Diphos, Diphos (pesticide), EI 52160, ENT 27165, Ecopro 1707, Experimental Insecticide 52,160, Lavifos, Mosq, Mosquit TB 10, Mosquit TB 100, Nephis, Nephis 1G, O,O,O',O'-Tetramethyl O,O'-thiodi-p-phenylene phosphorothioate, Procida, Temecal, Temefos, Temephos
InChI formel InChI=1S/C16H20O6P2S3/c1-17-23(25,18-2)21-13-5-9-15(10-6-13)27-16-11-7-14(8-12-16)22-24(26,19-3)20-4/h5-12H,1-4H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(Sc2ccc(OP(=S)(OC)OC)cc2)cc1
IUPAC navn [4-(4-dimethoxyphosphinothioyloxyphenyl)sulfanylphenoxy]-dimethoxy-sulfanylidene-λ5-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 466.47
Formel vægt 465.9897
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.