missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Temephos-d12 (O,O,O',O'-tetramethyl-d12), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TemephosD12(O,O,O',O'-tetramethylD12) |
| CAS | 1219795-39-7 |
| Molekylær formel | C16 2H12 H8 O6 P2 S3 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H20O6P2S3/c1-17-23(25,18-2)21-13-5-9-15(10-6-13)27-16-11-7-14(8-12-16)22-24(26,19-3)20-4/h5-12 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(Sc2ccc(OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)cc1)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | [4-[4-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioyloxy]phenyl]sulfanylphenoxy]-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.54 |
| Formel vægt | 478.065 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 95% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?