Få mere at vide
TEMED, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558244 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15558244 50 mL Amber Glass Bottle Hver
1 options
Artikelnummer. 15558244 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 409802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TEMED
Navn note Catalyst for Polyacrylamide Gels
CAS 110-18-9
Flammepunkt 10.00°C
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C6H16N2
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1L = 0.78kg
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vægt 116.21
Grad Ultrapure Bioreagent