Få mere at vide
TEMED, PlusOne™, Cytiva
Artikelnummer. 11554995 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11554995 25 mL 25ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11554995 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. 17131201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Catalyst for the polymerization of acrylamide when used with ammonium persulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TEMED
CAS 110-18-9
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel C6H16N2
Mængde 25 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCN(C)C
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vægt 116.21
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TEMED, 25 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine