Få mere at vide
TEMED (elektroforese), Fisher BioReagents
Beskrivelse
TEMED er en almindeligt anvendt katalysator til polymerisation af akrylamid/bis-acrylamid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TEMED |
| Smeltepunkt | -55 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.770g/cm³ |
| pH | 8.0 til 8.5 |
| Kogepunkt | 120 °C |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Analyseprocentområde | ≥97 % (ved titrering) |
| Emballage | Ravgult glas |
| Lineær formel | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.