Få mere at vide
TEMED, ca. 99 %, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486491 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486491 25 mL 25ml
11406501 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486491 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219401925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 DKK
    462.33 DKK / 25ml
    Spare 23.67 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin bruges til at katalysere dannelsen af frie radikaler fra ammoniumpersulfat eller riboflavin
Kemiske identifikatorer
CAS 110-18-9
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00008335
InChI nøgle KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC navn N,N,N',N'-tetramethylethan-1,2-diamin
SMIL CN(C)CCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Navn note FTIR
Tæthed 0,775 g/ml ved 20 °C
Analyseprocentområde Ca. 99%
Mængde 25 mL
Formel vægt 116.2
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Væske