missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tembotrione, TRC

Artikelnummer. 30427317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427317 100 mg
30416922 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT172533100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 335104-84-2
Molekylær formel C17 H16 Cl F3 O6 S
Molekylvægt (g/mol) 440.82
Synonym 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-1,3-cyclohexanedione, BAY 747, Tembotrione
IUPAC navn 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tembotrione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClF3O6S/c1-28(25,26)13-6-5-9(15(18)10(13)7-27-8-17(19,20)21)16(24)14-11(22)3-2-4-12(14)23/h5-6,14H,2-4,7-8H2,1H3
Formel vægt 440.0308
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.