Få mere at vide
Tembotrione-4,6-dihydroxy 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tembotrione-4,6-dihydroxy |
| CAS | 912654-91-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tembotrione-4,6-dihydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl F3 O8 S |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-4,6-dihydroxy-, 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-4,6-dihydroxy-1,3-cyclohexanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClF3O8S/c1-30(27,28)11-3-2-7(13(18)8(11)5-29-6-17(19,20)21)14(24)12-15(25)9(22)4-10(23)16(12)26/h2-3,9-10,12,22-23H,4-6H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)C(O)CC(O)C2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F |
| Vis mere |