Få mere at vide
Tembotrione-4,6-dihydroxy 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326608
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
30326608 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30326608 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREB17219200AL10
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tembotrione-4,6-dihydroxy
CAS 912654-91-2
Analyt- eller komponentnavne Tembotrione-4,6-dihydroxy
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H16 Cl F3 O8 S
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-4,6-dihydroxy-, 2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl]-4,6-dihydroxy-1,3-cyclohexanedione
InChI formel InChI=1S/C17H16ClF3O8S/c1-30(27,28)11-3-2-7(13(18)8(11)5-29-6-17(19,20)21)14(24)12-15(25)9(22)4-10(23)16(12)26/h2-3,9-10,12,22-23H,4-6H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)C(O)CC(O)C2=O)c(Cl)c1COCC(F)(F)F
IUPAC navn 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(2,2,2-trifluoroethoxymethyl)benzoyl]-4,6-dihydroxycyclohexane-1,3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 472.82
Mængde 10 ml
Formel vægt 472.0207 g/mol